Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Campylobacter Karmali Oxoid™
Código de producto. 11404219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
175 g
11404219 10/paq. 175 g
1 options
Código de producto. 11404219
Marca: Thermo Scientific™ SR0167E
El suplemento selectivo para Campylobacter, Karmali, Oxoid aísla Campylobacter jejuni y C. coli.
El suplemento selectivo para Campylobacter, Karmali, Oxoid se utiliza para el aislamiento de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli cuando se incuban a 42 °C.
  • Añadir a la base de agar para Campylobacter (Karmali), n.º de referencia CM0935B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo para Campylobacter, Karmali
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Campylobacter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Campylobacter Selective Supplement Karmali
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cycloheximide, Vancomycin hydrochloride