Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Iso-Sensitest (deshidratado)
Código de producto. 10311053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10311053 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10311053
Marca: Thermo Scientific™ CM0473B
Realice antibiogramas cómodamente con este medio semidefinido diseñado específicamente para ofrecer resultados reproducibles.
Realice pruebas cómodamente con el caldo Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest (deshidratado), un medio semidefinido diseñado específicamente para antibiogramas (AST). El caldo Iso-Sensitest ha sido elaborado de forma minuciosa para ofrecer resultados reproducibles. Favorece la proliferación de la mayoría de los microorganismos sin necesidad de enriquecimiento adicional.
El caldo Iso-Sensitest es estable en su contenido mineral y posee la capacidad de generar zonas óptimas antimicrobianas de inhibición. La base de amino nitrógeno de caseína hidrolizada por ácido y peptonas especiales se ha enriquecido con factores de crecimiento definidos. La cuidada preparación de los nutrientes garantiza que los niveles de antagonistas de trimetoprima y sulfonamida sean muy bajos.
El caldo Iso-Sensitest se produce en paralelo con el agar Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest CM0471. El caldo tiene una formulación de nutrientes idéntica sin el agar específicamente purificado. Este medio es especialmente valioso cuando se han de realizar antibiogramas tanto en caldo como en agar.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo Iso-Sensitest
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 21,4 l
Solo para uso en laboratorio