Learn More
Thermo Scientific™ Agar sulfito de hierro (deshidratado)
Código de producto. 10536893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10536893 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10536893
Marca: Thermo Scientific™ CM0079B
Detecte microorganismos anaerobios termófilos que provocan el deterioro por sulfuro en los alimentos con este medio.
Detecte microorganismos anaerobios termófilos que provocan el deterioro por sulfuro en los alimentos con el agar sulfito de hierro Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Este medio es una modificación del agar sulfito de Cameron desarrollado por la National Canners Association of America1. El agar sulfito de hierro tiene una concentración reducida de sulfito de sodio para detectar mejor algunas cepas de Clostridium sporogenes.
La triptona del medio proporciona nitrógeno y otros nutrientes necesarios para facilitar la proliferación bacteriana. La aparición de colonias negras indica la presencia de bacterias que reducen los sulfitos. Estas colonias se forman cuando las bacterias reducen el sulfito a sulfuro, el cual reacciona con el citrato férrico (III) y produce un precipitado negro.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar sulfito de hierro
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 21,7 l
Solo para uso en laboratorio