Learn More
Thermo Scientific™ Base medio de prueba de Haemophilus (deshidratada)
Código de producto. 11983902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11983902 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11983902
Marca: Thermo Scientific™ CM0898B
Realice con este medio pruebas de susceptibilidad de Haemophilus influenzae con resultados altamente reproducibles.
Realice pruebas de susceptibilidad de Haemophilus influenzae con la Base de medio de prueba de Haemophilus (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se basa en la formulación desarrollada por Jorgensen et ál1 que ahora recomienda el CLSI de Estados Unidos (M100Ed 29). Los resultados obtenidos con la Base de medio de prueba de Haemophilus son altamente reproducibles3,4.
Las especies de Haemophilus son exigentes nutricionalmente en la naturaleza y requieren medios complejos para el crecimiento. Debido al antagonismo entre algunos nutrientes esenciales y ciertos agentes antimicrobianos, las complejas formulaciones de los medios hacen difícil las pruebas rutinarias de susceptibilidad de las especies de Haemophilus. El Agar normal Mueller Hinton requiere la adición de sangre para suministrar nutrientes esenciales que hacen que el medio sea opaco, lo que lo hace inadecuado para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.
El Medio de prueba de Haemophilus se basa en la formulación desarrollada por Jorgensen et ál.2 que ahora recomienda el CLSI de Estados Unidos. La transparencia del medio permite leer fácilmente las zonas de inhibición a través del fondo de la placa de Petri. La Base de medio de prueba Haemophilus contiene bajos niveles de antagonistas antimicrobianos, lo que permite realizar pruebas de trimetoprima/sulfametoxazol con mayor confianza.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de medio de prueba de Haemophilus
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,6 l
Solo para uso en laboratorio