Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
Descripción
La Peptona de soja sin OGM Oxoid es una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
Una peptona nutritiva de uso general para el crecimiento de bacterias y hongos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | GMO-Free Soya Peptone |
| Formulario | Powder |
| Tipo de producto | Peptone |
| Cantidad | 5 kg |
Solo para uso en laboratorio