Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con gentamicina Oxoid™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de sensibilidad antimicrobiana (AST) junto con discos para sensibilidad antimicrobiana con gentamicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
- Etiquetado fácil de leer
- Cartuchos a prueba de roturas y cargados por resorte
- Indicador de fin de cartucho
- Rendimiento reproducible
Aviso sobre pedidos:
50 discos/cartucho; 5 cartuchos/pack. Solo se vende en 5 cartuchos/pack.
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Gentamicina |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices CLSI, DIN, BSAC, EUCAST |
| Concentración | 10 µg |
| Descripción | Discos para antibiogramas con gentamicina Oxoid |
| Código de antibiótico | CN |
| Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
| Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
| N.° por paquete | 5 cartuchos/paq. |
| Tipo de empaquetado | 50 discos/cartucho |
| Cantidad | 50 discos/cartucho |