Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para GBS (Islam) (deshidratada)
Código de producto. 10482833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10482833 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10482833
Marca: Thermo Scientific™ CM0755B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aísle y detecte estreptococos del grupo B (GBS) en muestras clínicas con este medio.
Aísle y detecte estreptococos del grupo B (GBS) en muestras clínicas con la base de agar GBS (Islam) (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. Basado en la formulación descrita por Islam1, el medio está diseñado para explotar la capacidad de la mayoría de los estreptococos del grupo B (GBS) para producir colonias pigmentadas de naranja/rojo cuando se incuban en condiciones anaeróbicas.
Los estreptococos del grupo B son una de las causas reconocidas de infección neonatal grave adquirida de la madre infectada. Una revisión2 de los datos nacionales durante un período de 8 años por parte del Servicio de Laboratorio de Salud Pública mostró que los estreptococos del grupo B representaron el 29,5 % de todas las notificaciones de meningitis bacteriana neonatal con organismos aislados de CSF y sangre. Los estreptococos del grupo B también se pueden aislar de adultos infectados en una variedad de sitios.
Utilice la base de agar GBS para el aislamiento y la detección de estreptococos del grupo B en muestras clínicas.
  • Fácil lectura: las colonias transparentes de estreptococos del grupo B tienen 0,5 - 1 mm de diámetro, son redondas, enteras y pigmentadas de naranja/rojo después de 24 - 48 horas de incubación anaeróbica.
  • Selectivo: selectivo para estreptococos del grupo B.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar de GBS
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,1 l
Solo para uso en laboratorio