Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja con radiación gamma (deshidratado)
Código de producto. p-4524946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
10198002 500 g 500 g
10461703 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 10198002
Marca: Thermo Scientific™ CM1016B
Cultive una gran variedad de microorganismos gracias a este medio con radiación gamma, especialmente adecuado para las pruebas de llenado de medios.
Cultive una gran variedad de microorganismos con el nutritivo caldo de triptona de soja (TSB) con radiación gamma Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado), que se ha sometido a una dosis de esterilización de radiación.El caldo de triptona de soja con radiación gamma es adecuado especialmente para la validación microbiológica del llenado aséptico (prueba de llenado de medios).
La prueba de llenado de medios es un método de validación utilizado para evaluar el rendimiento del procesamiento aséptico en el sector farmacéutico.Los productos farmacéuticos se sustituyen por el TSB con radiación gamma y el medio se somete exactamente a las mismas condiciones que los productos, incluido el llenado y el cierre, con el fin de garantizar que no se produzca ninguna contaminación microbiana durante el proceso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo de triptona de soja, con radiación gamma
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio