Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con eritromicina Oxoid™, 30 μg
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
37.38€ - 117.00€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Eritromicina |
---|---|
Descripción | Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid |
Código de antibiótico | E |
Tipo de producto | Antimicrobial Susceptibility Discs |
Tipo de prueba | Antimicrobial Susceptibility |
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Código de antibiótico | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11904022
|
Thermo Scientific™
CT0066B |
Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid | E | 5 μg | N/A | ||||||
11993992
|
Thermo Scientific™
CT0019B |
Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid | E | 10 μg |
63.05€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10280243
|
Thermo Scientific™
CT0020B |
Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid | E | 15 μg |
117.00€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11914002
|
Thermo Scientific™
CT0021B |
Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid | E | 30 μg |
66.85€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con eritromicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los microorganismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- mutantes resistentes
- Actividad de la beta-lactamasa
- Antagonismo y la sinergia entre los antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad del < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Eritromicina | |
E | |
Antimicrobial Susceptibility | |
50 discos/cartucho |
Discos para antibiogramas con eritromicina Oxoid | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |