Learn More
Thermo Scientific™ Emulsión de telurito y yema de huevo Oxoid™
Código de producto. 10481743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10481743 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10481743
Marca: Thermo Scientific™ SR0054C
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL