Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona y dextrosa (deshidratado)
Código de producto. 10689184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
10689184 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10689184
Marca: Thermo Scientific™ CM0075B
Detecte termófilos y mesófilos de acidificación en alimentos y haga un recuento de estos con este medio.
Detecte termófilos y mesófilos de acidificación en alimentos y haga un recuento de estos con el agar de triptona y dextrosa Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Tras varios años de investigación, Williams1 desarrolló este medio: se trata del medio más adecuado para cultivar las bacterias termófilas causantes de la acidificación de los alimentos enlatados y hacer un recuento de estas.
Los alimentos enlatados son más propensos a deteriorarse por acidificación debido a la contaminación a manos de los formadores de esporas aerobias mesófilas o termófilas.
El agar de triptona y dextrosa es un medio controlado bacteriológicamente que sirve para detectar los microorganismos termófilos y mesófilos en alimentos y hacer un recuento de estos. Cameron2y la Association of Official Analytical Chemist3 recomiendan el uso de este medio para fines de cultivo habituales. También recomiendan el agar de triptona y dextrosa:
  1. Tanner4: analizar alimentos enlatados, azúcar y almidón en busca de bacterias termófilas del tipo de Bacillus stearothermophilus (es decir, bacterias de deterioro por acidificación).
  2. La American Public Health Association5: hacer un recuento de bacterias aerobias mesófilas y termófilas en edulcorantes utilizados en productos lácteos congelados.
  3. La National Canners Association6: determinar el recuento total de la placa y el recuento de acidificación de las esporas de bacterias termófilas en ciertos componentes, como el azúcar o el almidón.
  4. La American Public Health Association7: hacer un recuento de los microorganismos mesófilos y de las esporas de acidificación en azúcares, almidones y otros carbohidratos complejos, así como hacer un recuento de los termófilos de acidificación en cereales y derivados de cereales, frutas y verduras deshidratadas, y especias.
  5. Baumgartner y Hersom8: examinar alimentos enlatados de acidez media y baja (por encima de 4,5 de pH) en busca de termófilos de acidificación, aerobios mesófilos y anaerobios facultativos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar de triptona y dextrosa
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 18,5 l
Solo para uso en laboratorio