Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Demi-Fraser (sin citrato de amonio férrico) (deshidratado)
Aísle especies de Listeria de muestras medioambientales y de alimentos con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM1053B
159.98 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Aísle especies de Listeria de muestras medioambientales y de alimentos con el caldo Demi-Fraser Thermo Scientific™ Oxoid™ (sin citrato de amonio férrico) (deshidratado) al utilizarlo como medio de enriquecimiento secundario en la metodología de aislamiento de Listeria. Este medio es una modificación del caldo Fraser y contiene la mitad de la concentración de ácido nalidíxico e hidrocloruro de acriflavina clorhidrato para ayudar en la recuperación de las células con estrés. La eliminación del citrato de amonio férrico de la fórmula ayuda al subcultivo del caldo en instrumentos de adquisición de imágenes o máquinas de ensayo basadas en la reacción en cadena de la polimerasa.
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. Utilice el caldo Demi-Fraser (sin citrato de amonio férrico) para el aislamiento de especies de Listeria de muestras medioambientales y de alimentos al utilizarlo como medio de enriquecimiento secundario en la metodología de aislamiento de Listeria.
- Ayuda a la recuperación de las células con estrés
- Permite un subcultivo del caldo en instrumentos de adquisición de imágenes o máquinas de ensayo basadas en la PCR
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Caldo Demi-Fraser | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 8,7 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio