Learn More
Thermo Scientific™ D.C.L.S. DCSL (deshidratado)
Código de producto. 10586143
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10586143
Marca: Thermo Scientific™ CM0393B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aísle y cuente las enterobacterias patógenas con este medio selectivo y listo para su uso.
Aísle y cuente las enterobacterias patógenas con el agar DCLS con Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). Debido a la presencia de sacarosa en el medio, los organismos fermentadores de la sacarosa como Proteus, Enterobacter y Klebsiella forman colonias de color rojo. Debido a la naturaleza selectiva del medio, permite la proliferación de especies de Vibrio, así como salmonelas y shigelae, al tiempo que inhibe la proliferación de la mayoría de Escherichia coli.
Use el agar DCLS Para mejorar la identificación de enterobacterias patógenas.
  • Fácil de leer: los organismos fermentadores de sacarosa como Proteus, Enterobacter y Klebsiella forman colonias de color rojo
  • Reduce los falsos positivos en los subcultivos al escoger a través del reconocimiento por color.
  • Selecciona las bacterias salmonela y shigela, al mismo tiempo que inhibe la Escherichia coli.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, ISO, NMKL.
Descripción D.C.L.S. Agar
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 10 l
Solo para uso en laboratorio