Learn More
Thermo Scientific™ Medio de carne cocinada (deshidratado)
Descripción
Cultive y mantenga microorganismos aerobios y anaerobios con el Medio de carne cocinada (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio contiene tejido cardíaco, extractos de carne, peptona y glucosa para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. Permite iniciar la proliferación bacteriana a partir de inóculos de tamaño muy reducido y mantener la viabilidad de los cultivos durante largos periodos de tiempo1. Los cultivos mixtos de bacterias sobreviven en el medio de carne cocinada sin desplazar a los microorganismos de crecimiento más lento.
El Medio de carne cocinada se recomienda para el cultivo y el almacenamiento de microorganismos aerobios y anaerobios, sobre todo de especies de Clostridium.
- Es adecuado para el crecimiento primario y el mantenimiento de microorganismos aerobios y anaerobios.
- Preserva la viabilidad de los microorganismos durante un largo periodo de tiempo y resulta útil en el mantenimiento de microorganismos madre anaerobios.
La adición de glucosa a la formulación permite una proliferación rápida y abundante de las bacterias anaerobias en un corto periodo de tiempo, así como una identificación más rápida de anaerobios importantes. El incremento de la proliferación también mejora la identificación mediante GLC de las bacterias anaerobias.
La mayor claridad del caldo sobrenadante permite la detección temprana de la proliferación, sobre todo cuando se combina con un mayor crecimiento de la mayoría de microorganismos. Los microorganismos aislados de crecimiento más lento producen un crecimiento detectable tras 45 horas de incubación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | medio de carne cocinada |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
Solo para uso en laboratorio