Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de sangre Columbia (deshidratada)
Descripción
Cultive y aísle microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles con la Base de agar de sangre Columbia (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™ cuando se utiliza con sangre completa desfibrinada (SR0050). La Base de agar de sangre Columbia es un medio base ideal para la preparación de agar de sangre, agar de chocolate y para la preparación de varios medios selectivos e identificativos.
Cultive organismos exigentes con producción rápida de colonias grandes, zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación colonial para un rendimiento total con el Agar de sangre Columbia cuando se utiliza con sangre entera desfibrinada.
Generalmente, el agar sangre suele ser un medio de hidrolizados de caseína o infusión de carne. La ventaja de las primeras radica en la rápida producción de colonias grandes, y de las segundas, en zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación de las colonias. Esta formulación combina las virtudes de ambos para lograr un rendimiento óptimo1.
- Crea colonias grandes de microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente definidas y morfología colonial.
- Sirve como base ideal para los medios que contienen sangre y para formulaciones de medios selectivos en las que se utilizan diferentes combinaciones de agentes antimicrobianos como aditivos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de agar sangre Columbia |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 12,8 l |
Solo para uso en laboratorio