Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar cromogénica para salmonela (deshidratada)
Descripción
Aísle y diferencie la Salmonella de otras Enterobacteriaceae con este medio selectivo.
Aísle y diferencie las especies de Salmonella de otras Enterobacteriaceae con la base de agar cromogénica para salmonela Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada), diseñada para identificar especies de Salmonella a partir de un sustrato cromogénico. Su incapacidad para utilizar otro sustrato cromogénico, que la mayoría de los demás miembros del grupo Enterobacteriaceae pueden usar, permite identificar especies de Salmonella de forma rápida y fiable.
La infección por Salmonella (salmonelosis) es una enfermedad bacteriana común que afecta al tubo digestivo. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados.
Aísle y diferencie especies de Salmonella de otras Enterobacteriaceae con el medio cromogénico para salmonela.
- Lectura sencilla: una combinación de dos cromógenos diferencia de forma visual la Salmonella de otras Enterobacteriaceae.
- Selectivo para Salmonella: gracias a la incorporación de sales biliares, novobiocina y cefsulodina.
Tradicionalmente, los medios utilizados para diferenciar especies de Salmonella de otros miembros del grupo Enterobacteriaceae se basan en la capacidad de las especies de Salmonella de producir sulfuro de hidrógeno y de fermentar la lactosa1, 2. Sin embargo, se trata de métodos prácticamente inadecuados y con un número significativo de especies que no presentan estas características. Se han desarrollado medios cromogénicos con el fin de identificar la Salmonella con mayor rapidez y fiabilidad.
El medio cromogénico para Salmonella combina dos cromógenos para detectar la especie de Salmonella: el caprilato de 5-bromo-6-cloro-3-indolil (magenta-caprilato) y el b-D galactopiranósido de 5-bromo-4-cloro-3-indolil (X-gal). X-gal es un sustrato para la enzima b-D-galactosidasa. La mayoría de las Enterobacteriaceae son b-D-galactosidasa positivas y generan colonias de color azul en el medio cromogénico para salmonela. La hidrólisis del cromógeno magenta-caprilato por parte de las especies de Salmonella lactosa negativas produce colonias de color magenta que se distinguen fácilmente de las colonias de color azul de otros microorganismos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base de agar cromogénica para salmonela |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 10 l |
Solo para uso en laboratorio