Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo con cloranfenicol Oxoid™
Click to view available options
Producción:
Cada vial para 500 ml de medio
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Descripción
For the isolation of yeast and molds associated with spoilage, add Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement to DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; for the enumeration of yeast and molds in foods, add to Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
Para el aislamiento de levaduras y mohos asociados con alteraciones, añadir a base de Agar DRBC, n.º de cat. CM0727B; para el recuento de levaduras y mohos en alimentos, añadir a base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala, n.º de cat. CM0549B.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de cloramfenicol |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |