Learn More
Thermo Scientific™ Agar con cetrimida (USP, EP) (deshidratado)
Aísle selectivamente y diferencie Pseudomonas aeruginosa en una amplia gama de muestras respetando la farmacopea internacional con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0579B
169.10 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Aísle selectivamente y diferencie Pseudomonas aeruginosaen una amplia gama de muestras mediante el Agar con cetrimida Thermo Scientific™ Oxoid™ (USP, EP) (deshidratado). El medio contiene cloruro de magnesio y sulfato de potasio para mejorar la producción de pigmentos y la recuperación de Pseudomonas aeruginosa, al tiempo que suprime considerablemente las especies de Klebsiella, Proteus y Providencia. El medio se ajusta a la farmacopea europea para pruebas de límite microbiano1.
El Agar con cetrimida (USP, EP) es una modificación del medio original descrito por Brown y Lowbury2para el aislamiento selectivo y la diferenciación de Pseudomonas aeruginosa en una amplia variedad de muestras. La cetrimida es un compuesto de amonio cuaternario con actividad bactericida frente a una gran variedad de microorganismos grampositivos y algunos microorganismos gramnegativos.
- Pseudomonas aeruginosa forma colonias verdes fluorescente, mientras que el crecimiento de Klebsiella, Proteus y Providencia se suprime considerablemente.
- La producción de pigmentos mejorada facilita la identificación
- De conformidad con las farmacopeas estadounidense3 y europea1 para las pruebas de límites microbianos
- La formulación sigue las directrices de la AOAC4 para el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa en cosméticos y el método de AOAC5 para el ensayo de desinfectantes en superficies duras.
Pseudomonas aeruginosa produce una serie de quelantes de hierro hidrosolubles, incluida la pioverdina fluorescente de color amarillo verdoso o amarillo amarronado. Cuando la pioverdina se combina con la piocianina hidrosoluble azul, se muestra el color verde intenso característico de Pseudomonas aeruginosa. La adición de cloruro de magnesio y sulfato de potasio mejora la producción de estos quelantes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: Asociación de Químicos Analíticos (AOAC), Farmacopea Europea (EP), Farmacopea Estadounidense (USP). | |
Polvo | |
500 g |
Base de agar de cetrimida Pseudomonas | |
Media Broth | |
Para medios de 11 l |
Solo para uso en laboratorio