Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con ceftriaxona Oxoid™
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con ceftriaxona Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Ceftriaxona |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices BSAC, SFM |
| Concentración | 5 μg |
| Descripción | Discos de ceftriaxona para antibiograma Oxoid |
| Código de antibiótico | CRO |
| Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
| Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
| N.° por paquete | 5 cartuchos/paq. |
| Tipo de empaquetado | 50 discos/cartucho |
| Cantidad | 50 discos/cartucho |