Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de CAT Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento selectivo de CAT Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Campylobacter, especialmente C. upsaliensis o Arcobacter.
- Añadir a la base de agar selectivo sin sangre para Campylobacter (CCDA Preston), n.º de referencia CM0739B para el aislamiento de especies de Campylobacter
- Añadir a la base de caldo de Arcobacter, n.º de referencia CM0965B para el aislamiento de especies de Arcobacter.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento de CAT |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Campylobacter |