Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Campylobacter Oxoid™ (Preston)
Descripción
Specifically designed for the selective isolation of Campylobacter species, this high-performance agar ensures accuracy and reliability in your results.
Placa de vertido preparada para 90 mm Oxoid
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black |
| Contenido y almacenamiento | 2-12°C |
| Formato | 90 mm |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar Plate |
| Volumen de llenado | 17 mL |
| Peso de llenado | 17mL |
| Tipo de empaquetado | 1 x 10 plates |
| Cantidad | 10 plates |