Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Brucella Oxoid™
Descripción
El suplemento selectivo de Brucella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Brucella.
- Añadir a la base de agar para sangre n.º 2, n.º de referencia CM0271B; base de agar para sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B; o base de medio Brucella, n.º de referencia CM0169B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Brucella |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Brucella |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Brucella Selective Supplemen
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Cycloheximide, Vancomycin hydrochloride