Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de betalactamasas de amplio espectro Oxoid™
Descrizione
Mezcla de betalactamasas de amplio espectro Oxoid es una mezcla de enzimas betalactamasas de Bacillus cereus para la inactivación de preparaciones antibióticas betalactámicas presentes en las muestras.
Specifica
Specifica
| Descripción | Beta lactamasa, mezcla de amplio espectro |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Mezcla de betalactamasa |
| Cantidad | 10/paq. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?