Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de betalactamasas de amplio espectro Oxoid™
Código de producto. 13275379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13275379 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 13275379
Marca: Thermo Scientific™ SR0113E
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Mezcla de enzimas betalactamasas de Bacillus cereus para la inactivación de preparaciones antibióticas betalactámicas presentes en las muestras.
Mezcla de betalactamasas de amplio espectro Oxoid es una mezcla de enzimas betalactamasas de Bacillus cereus para la inactivación de preparaciones antibióticas betalactámicas presentes en las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Beta lactamasa, mezcla de amplio espectro
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Mezcla de betalactamasa
Cantidad 10/paq.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.