Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para Bacillus cereus Brilliance™ (deshidratada)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Aísle y diferencie Bacillus cereus en muestras de alimentos con este medio cromogénico y selectivo.
Aísle y diferencie Bacillus cereus en muestras de alimentos con la Base de agar cromogénica de Bacillus cereus (deshidratada) Thermo Scientific™ Brilliance™ .
El Agar de Bacillus cereus Brilliance incorpora el sustrato cromogénico 5-bromo-4-cloro-3-indolil-ß-glucopiranósido, que se escinde por la acción de la enzima ß-glucosidasa presente en Bacillus cereus, lo cual da lugar a la formación de colonias azules/verdes. La combinación de polimixina B y trimetoprima inhibe la mayoría de las bacterias grampositivas y bacterias gramnegativas que no son Bacillus cereus, respectivamente.
Las Bacillus cereus son bacterias grampositivas, aerobias, con forma de varilla y formadoras de esporas de amplia distribución en la naturaleza. Se aíslan fácilmente en muestras de suelos, polvo, cereales, vegetación, pelaje de animales, agua dulce y sedimentos. Por tanto, es común encontrar este microorganismo asociado a casi cualquier materia prima agrícola.
El papel del Bacillus cereus en la intoxicación alimentaria, sobre todo por el consumo de arroz contaminado, está bien documentado1,2,3. Este microorganismo también interviene en infecciones oculares4, 5 y en una amplia gama de trastornos, incluidos la formación de abscesos, meningitis, septicemia e infección de heridas.
- Lectura sencilla: la disociación del sustrato cromogénico mediante la acción de la enzima ß-glucosidasa presente en Bacillus cereus da lugar a la formación de colonias de color azul/verde.
- Selectivo: la polimixina B y la trimetoprima hacen que el medio sea selectivo para Bacillus cereus.
El Agar de Bacillus cereus Brilliance incorpora el sustrato cromogénico 5-bromo-4-cloro-3-indolil-ß-glucopiranósido, que se escinde por la acción de la enzima ß-glucosidasa presente en Bacillus cereus, lo cual da lugar a la formación de colonias azules/verdes. La polimixina B inhibe la mayoría de los microorganismos grampositivos y gramnegativos, incluidos algunos Bacillus que no son Bacillus cereus. La trimetoprima, que también se añade al medio, bloquea la síntesis de ácido fólico necesaria para la producción de ADN y está activa frente a las bacterias grampositivas, incluidas las especies de Staphylococcus aureus, Enterococcus y algunas especies de Bacillus no cereus. Se ha demostrado que la combinación de estos dos antibióticos es más eficaz que el uso individual de polimixina B3.
Dado que el Bacillus thuringiensis es bioquímicamente idéntico al Bacillus cereus, también forma colonias de color azul/verde en este medio. El Bacillus thuringiensis se conoce principalmente como patógeno de insectos, pero se ha demostrado su vinculación con algunos brotes de gastroenteritis en humanos4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Descripción | Brilliance Bacillus Cereus Agar Base |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 12,2 l |
Solo para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.