Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Heart Infusion Broth
Descripción
Brain Heart Infusion Broth is a highly nutritious, general-purpose medium for the growth of fastidious microorganisms from clinical samples.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2 to 25°C |
| Formato | Frasco universal |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Broth |
| Peso de llenado | 9,0-9,3 g |
| Tipo de empaquetado | Twenty-four universal bottles with screw cap closures in a box. |
| Cantidad | 24/Pk. |