Learn More
Thermo Scientific™ Caldo base Bolton (deshidratado)
Código de producto. 10413993
Change view
Click to view available options
Descripción:
Base de caldo Bolton
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Descripción unitSize
10413993 Base de caldo Bolton 500 g
1 options
Código de producto. 10413993
Marca: Thermo Scientific™ CM0983B
Enriquezca previamente y de forma selectiva especies de Campylobacter en muestras de alimentos con este medio.
Enriquezca previamente y de forma selectiva el Campylobacter en muestras de alimentos con el Caldo base Bolton (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Evite los falsos negativos debido a las células con lesiones subletales con el caldo base Bolton que aumenta el número de células disponibles para el cultivo: primero reanima los microorganismos y después fomenta su multiplicación.
Los Campylobacter son microorganismos microaerófilos gramnegativos con forma de espiral que pueden estar presentes en leche cruda, aguas sin tratar, alimentos no tratados correctamente, mariscos, aves de corral y carnes poco hechas. El consumo humano de estos microorganismos puede traducirse en una amplia variedad de enfermedades clínicas, desde una colonización asintomática transitoria a una disentería grave. Los síntomas de la enteritis por Campylobacter incluyen diarrea, dolor de estómago, náuseas, fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular.
Utilice el Caldo base Bolton para una mejor recuperación de especies de Campylobacter.
  • Se ha desarrollado para optimizar el crecimiento de Campylobacter de productos lácteos y alimentos contaminados.
  • Se ha desarrollado para aumentar la tasa de recuperación de Campylobacter con la incorporación de metabisulfito de sodio y piruvato sódico, que reduce los compuestos tóxicos y aumenta la tasa de recuperación y la tolerancia aérea del cultivo.
El Caldo de enriquecimiento selectivo Bolton contiene nutrientes que ayudan a la reanimación de células con lesiones subletales y su formulación evita la necesidad de una atmósfera microaeróbica. La incubación inicial se realiza a una temperatura de entre 30 °C y 37 °C en función del tipo de alimento que se vaya a analizar. Después del enriquecimiento previo, la temperatura de incubación se eleva a 42 °C para aumentar la presión selectiva sobre organismos competidores.
La inclusión de metabisulfito de sodio y piruvato sódico del Caldo Bolton suprime los compuestos tóxicos que podrían formarse en el medio de cultivo. Estas incorporaciones también aumentan la tolerancia aérea del cultivo. Los antibióticos contenidos en el Suplemento selectivo de caldo Bolton SR0183 optimizan la selectividad para especies de Campylobacter: Vancomicina, activa contra grampositivos; cefoperazona, fundamentalmente activa contra gramnegativos; trimetoprima, activa contra una amplia gama de microorganismos grampositivos y gramnegativos; y cicloheximida, activa contra levaduras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de caldo Bolton
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 18,1 l
Solo para uso en laboratorio