Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated)
Código de producto. 10269522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
10269522 500 g 500 GR
11439678 2,5 kg 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10269522
Marca: Thermo Scientific™ CM0271B
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with this highly nutritious medium
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated). The specially designed formulation meets the need for a nutritious blood agar which permits maximum recovery of delicate organisms without interfering with their hemolytic reactions. Without any additions, the medium can be used for short-term maintenance of stock cultures. And with the addition of blood, the medium becomes suitable for the determination of the hemolytic reactions which are important diagnostic criteria for many organisms.
La base de agar con sangre n.º 2 es una versión mejorada de la base de agar con sangre. Se trata de un medio muy nutritivo que se suele usar como medio basal para preparar agar con sangre mediante la adición de sangre. También se puede utilizar como medio de uso general sin la adición de sangre.
  • Ofrece excelentes propiedades potenciadoras del crecimiento y mejora la formación de pigmentos en bacterias cromogénicas.
  • Permite un abundante desarrollo colonial temprano en organismos exigentes, sobre todo en estreptococos y neumococos.
  • Permite determinar los patrones de reacción hemolítica con la adición de sangre desfibrinada.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar sangre
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l
For Laboratory Use Only