Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de Campylobacter con Blaser-Wang Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Suplemento selectivo de Campylobacter Oxoid, Blaser-Wang se utiliza para preparar el Medio selectivo de Blaser-Wang para el aislamiento de Campylobacter al tiempo que se inhibe el crecimiento de Candida albicans.
- Añadir a la base de agar con sangre Columbia, n.º de referencia CM0271B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de Campylobacter, Blaser-Wang |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Campylobacter |