missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Base de agar con sangre azida (deshidratada)

Código de producto. 10566133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
10566133 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10566133

Marca: Thermo Scientific™ CM0259B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Detecte y aísle estreptococos y estafilococos de heces, aguas residuales y otras muestras que contengan flora mixta con este medio selectivo

Detecte y aísle estreptococos y estafilococos de heces, aguas residuales y otras muestras que contengan flora mixta con la base de agar con sangre azida selectiva (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. Con la sangre añadida, el medio se puede utilizar para la determinación de reacciones hemolíticas.

Utilice la base de agar con sangre azida para la detección y el aislamiento de estreptococos y estafilococos de heces, aguas residuales y otras muestras que contengan flora mixta.

  • Selectivo: la azida sódica del medio tiene un efecto bacteriostático en la mayoría de los organismos gramnegativos, pero permite el crecimiento de organismos grampositivos como estreptococos y algunas cepas de estafilococos. Las especies de Proteus son ligeramente más resistentes que otras Enterobacteriaceae, pero se previene el desplazamiento en enjambre (Snyder y Lichstein1, Lichstein2 y Snyder3).
  • Recomendado por la American Public Health Association4 para el aislamiento de estreptococos del queso.
  • Se puede utilizar para la determinación simultánea de reacciones hemolíticas.

Existen variaciones en la fórmula de la base de agar con sangre azida que se han recomendado para diferentes fines:

  1. Packer5 aumentó la concentración de azida sódica a 0,9 g por litro y añadió 0,002 g por litro de violeta cristal. El pH también se ajustó a 6,8 ± 0,1. Este es un medio más selectivo para estreptococos fecales en los alimentos6.
  2. Packer5 y Wood7 utilizaron la fórmula anterior con un 5 % de sangre y violeta cristal aumentado a 0,01 g por litro, para el aislamiento de Erysipelothrix rusiopathiae y Streptococcus pneumoniae.
  3. Dale8 y Bohm9 recomendaron la adición de fenol (de 1,0 a 2,5 g por litro) a la formulación de Packer para el aislamiento de Erysipelothrix rhusiopathiae.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Base de agar de sangre con azida
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 16,7 l

Solo para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.