Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de ensayo n.º 3 medio antibiótico (deshidratado)
Descripción
Realice un ensayo de diluciones en serie de penicilina y otros antibióticos con el caldo de ensayo n.º 3 medio antibiótico (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El caldo de ensayo n.° 3 medio antibiótico se utiliza como medio de caldo en el ensayo de diluciones turbidimétrico o en serie de una amplia variedad de antibióticos con Staphylococcus aureus.
El caldo de ensayo n.° 3 medio antibiótico se utiliza como medio de caldo en el ensayo de diluciones turbidimétrico o en serie de una amplia variedad de antibióticos con Staphylococcus aureus.
Aprovechando la tecnología moderna, este medio se basa en el caldo original de Penassay.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medio antibiótico n.º 3 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 28,6 l |