Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de ampicilina Oxoid™
Código de producto. 11494189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 2,5 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11494189 10 x 2,5 mg paquete de 10
1 options
Código de producto. 11494189
Marca: Thermo Scientific™ SR0136E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El suplemento selectivo de ampicilina Oxoid se utiliza para el aislamiento de Aeromonas hydrophila.
El suplemento selectivo de ampicilina Oxoid se utiliza para el aislamiento de Aeromonas hydrophila.
Añadir a la base de medio de Aeromonas, n.º de referencia CM0833B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Suplemento selectivo de ampicilina
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10 x 2,5 mg
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Ampicilina
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.