Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de ampicilina Oxoid™
Description
El suplemento selectivo de ampicilina Oxoid se utiliza para el aislamiento de Aeromonas hydrophila.
Añadir a la base de medio de Aeromonas, n.º de referencia CM0833B
Spécification
Spécification
| Descripción | Suplemento selectivo de ampicilina |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10 x 2,5 mg |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Ampicilina |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?