missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Alternative Thioglycollate Broth

Código de producto. p-200112474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11489698 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11489698

Marca: Thermo Scientific™ CM0391B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Oxoid Thioglycollate Broth, Alternative is a non-viscous thioglycollate medium is used for the culture of turbid biological products.

Oxoid Thioglycollate Broth, Alternative is a non-viscous thioglycollate medium is used for the culture of turbid biological products.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Alternativa de USP.
Descripción Caldo de tioglicolato (alternativa de USP)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 17,2 l
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.