Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Alternative Thioglycollate Broth
Descripción
Oxoid Thioglycollate Broth, Alternative is a non-viscous thioglycollate medium is used for the culture of turbid biological products.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: Alternativa de USP. |
Descripción | Caldo de tioglicolato (alternativa de USP) |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
Cantidad | 500 g |
Producción | Para medios de 17,2 l |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Specification Sheets
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
6293862 | Certificado de análisis | 19/08/2025 | CM0391B |
6267126 | Certificado de análisis | 14/06/2025 | |
6138784 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | CM0391B |
6121496 | Certificado de análisis | 25/06/2024 | CM0391B |
6121497 | Certificado de análisis | 25/06/2024 | CM0391B |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
32Hours
20Minutes
20Seconds
0 -
Multiple Manufacturers
Locura microbiológica
Precios rebajados en más de 3000 productosPromo Code: 24118Expires: 2025-11-07
New Offer Ahorrar ahora