Learn More
Thermo Scientific™ Base del medio de Aeromonas (Ryan) (deshidratada)
Código de producto. 13255899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13255899 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13255899
Marca: Thermo Scientific™ CM0833B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aísle la Aeromonas hydrophila de muestras clínicas y medioambientales con este medio de diagnóstico.
Aísle la Aeromonas hydrophila de muestras clínicas y ambientales con la base del medio de Aeromonas (Ryan) (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ para el diagnóstico selectivo cuando se utilice el suplemento selectivo de ampicilina (SR0136).
Ryan1 modificó la formulación del medio XLD para que soporte el crecimiento de especies de Aeromonas y especies de Plesiomonas, así como de las especies de Enterobacteriaceae habituales. Por lo tanto, podría ser utilizado como medio universal en la investigación de la enfermedad entérica. Para mejorar su rendimiento en el aislamiento de aeromonadas, se recomienda la adición de ampicilina a 5 mg/l.
Las especies de Aeromonas se encuentran profusamente en el suelo y el agua, donde causan enfermedades a peces y anfibios. También se encuentran en el agua potable sin tratar y clorada, en los alimentos crudos y en la leche cruda.2,3Se considera que la principal causa de infecciones gastrointestinales por especies de Aeromonas3,4 es la ingesta de agua infectada.4,5
La base del medio de Aeromonas se ha desarrollado para mejorar el recuento y aislamiento de las especies de Aeromonas a partir de muestras clínicas y ambientales.
  • Especificado por el comité directivo sobre la seguridad microbiológica de los alimentos (Steering Group on the Microbiological Safety of Food) del MAFF/DHS para la detección y enumeración de Aeromonas hydrophila en muestras clínicas7.
  • Rendimiento superior sobre otras fórmulas para la detección de Aeromonas en agua corriente, agua embotellada y alimentos, incluyendo carne, aves, pescado y mariscos8,9,10
Para mejorar el rendimiento del medio en el aislamiento de aeromonadas, se recomienda la adición de ampicilina a 5 mg/l. La eficacia de la ampicilina como agente selectivo para las especies de Aeromonas ha sido notificada por varios trabajadores 11,12,13,14,15. El valor de la base del medio de Aeromonas (Ryan) es que el nivel recomendado de ampicilina es muy inferior al que puede causar la inhibición de algunas cepas de aeromonadas16.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de medio de Aeromonas (Ryan)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 8,5 l
Solo para uso en laboratorio