Learn More
WTW™ Sistema de medición de DBO respirométrico OxiTop™-i
Descripción
- OxiTop™ es un sistema de medición de la parte superior del recipiente respirométrico para la medición automática de DBO con muestras sin diluir (DIN EN 1899 -2)
- Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO
- No es necesario convertir datos: entrada directa del volumen de la muestra
- Visualización directa del valor de DBO en la pantalla del cabezal de medición
- Funciona con menús, con LCD gráfica retroiluminada, LED de control y botones de funcionamiento para lecturas directas de DBO, preselección de volumen, duración de la medición entre 1 y 7 días a seleccionar, visualización de curva de medición, visualización de lecturas actuales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | OxiTop™-i IS 6 |
| Tipo de pantalla | LCD gráfica retroiluminada |
| temp | Intervalos de medición de hasta 4000 mg/l de DBO |
| Incluye | Seis cabezales de medición OxiTop™-i, suministro eléctrico con enchufe universal de 100-240 VCA, 50/60 Hz |