Learn More
WTW™ OxiTop™ Control BOD Self-Check Measurement System
Código de producto. 10012071
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de DBO 12
Medidor de DBO 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10012071 Medidor de DBO 6 cada uno
10682782 Medidor de DBO 12 cada uno
2 options
Código de producto. 10012071
Marca: WTW™ 208201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Providing time-saving and error-free automatic statistical evaluation.
  • Convenient operation via practical controller
  • Suitable for large sample volumes - up to 100 parallel samples
  • Simple allocation by automatic sample ID
  • Complete package for 6 or 12 measuring points
  • Successor of the OxiTop system
  • Infrared interface and software-controlled functions
  • Data can be transferred to a PC for evaluation via the cable AK-540/B and the communications program Achot OC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Medidor de DBO 6
Tipo de conexión AK-540/B cable
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C to 50°C
Exactitud ±1% of value ±1 hPa
Para utilizar con (aplicación) For self-check, 6 simultaneous measurements
Incluye Controller OC 100, IS 6 inductive stirring system, 6 OxiTop™-C measuring units with IR interface, universal power supply, 6 sample bottles, 6 Rubber sleeves, 6 stirrer bars, vessel with measuring head, stirrer, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper
Garantía 1 año
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (imperial) 2.8 in.
Diámetro (métrico) 70 mm