Learn More
Oxiracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16424627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16424627 50 mg 50 miligramos
16478718 10 mg 10 miligramos
16408806 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16424627
Marca: Medchem Express HYB1715
MedChemExpress Oxiracetam is a cyclic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) which has been commonly used as nootropic drug to treat cognitive impairments.
Oxiracetam is a cyclic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) which has been commonly used as nootropic drug to treat cognitive impairments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10N2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ISF2522
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (63.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)CN1C(CC(O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 158.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation