Learn More
Oxidopamine hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16458596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16458596 100 mg 100 miligramos
16431456 200 mg 200 miligramos
16414547 50 mg 50 miligramos
16402256 500 mg 500 miligramos
16482309 1 g 1 g
5 options
Código de producto. 16458596
Marca: Medchem Express HYB1081A
MedChemExpress Oxidopamine (6-OHDA) hydrobromide is an antagonist of the neurotransmitter dopamine.
Oxidopamine hydrobromide is a widely used neurotoxin and selectively destroys dopaminergic neurons. Oxidopamine hydrobromide promotes COX-2 activation, leading to PGE2 synthesis and pro-inflammatory cytokine IL-1β secretion. Oxidopamine hydrobromide can be used for the research of Parkinson’s disease (PD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), and Lesch-Nyhan syndrome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxidopamine hydrobromide
CAS 636-00-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12BrNO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Hydroxydopamine hydrobromide 6-OHDA hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (199.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (79.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCN)=C(O)C=C1O.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 250.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death