missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxfendazole, MedChemExpress

Código de producto. 16482086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16482086 500 mg 500 miligramos
16488216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16482086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0291

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.

Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oxfendazole
Forma física Solid
CAS 53716-50-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (99.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 315.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.35
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.