missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxaprozin, MedChemExpress

Código de producto. 16444497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16444497 50 mg 50 miligramos
16478628 10 mg 10 miligramos
16458466 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444497

Marca: Medchem Express HYB0808

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Oxaprozin is an orally active and potent COX inhibitor, with IC50 values of 2.2 μM for human platelet COX-1 and and 36 μM for IL-1-stimulated human synovial cell COX-2, respectively. Oxaprozin also inhibits the activation of NF-κB. Oxaprozin induces cell apoptosis. Oxaprozin shows anti-inflammatory activity. Oxaprozin-mediated inhibition of the Akt/IKK/NF-κB pathway contributes to its anti-inflammatory properties.

Oxaprozin is an orally active and potent COX inhibitor, with IC50 values of 2.2 μM for human platelet COX-1 and and 36 μM for IL-1-stimulated human synovial cell COX-2, respectively. Oxaprozin also inhibits the activation of NF-κB. Oxaprozin induces cell apoptosis. Oxaprozin shows anti-inflammatory activity. Oxaprozin-mediated inhibition of the Akt/IKK/NF-κB pathway contributes to its anti-inflammatory properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oxaprozin
Forma física Solid
CAS 21256-18-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Oxaprozinum Wy21743
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.92 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)O1
Peso molecular (g/mol) 293.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.32
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.