Learn More
Cloruro de oxalilo, solución de 2,0 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalyl chloride |
| Nombre de nota | 2.0M solution in dichloromethane |
| CAS | 79-37-8, 75-09-2 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.3350g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula molecular | C2Cl2O2 |
| Fórmula lineal | ClCOCOCl |
| Número MDL | MFCD00000704 |
| Cantidad | 100 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.