Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073355 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224110 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10182150 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10456880 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10713811 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10224110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Dihidrato de ácido oxálico, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL 149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 21.5mbar 50
Forma física Polvo/Sólido
Color Blanco
pH 1.3
Punto de fusión 98°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol