Learn More
Ácido oxálico dihidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073356 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10204160 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10214350 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10111820 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10204160
Marca: Fisher Chemical O/0650/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS 6153-56-6
Fórmula molecular C2H6O6
Peso molecular (g/mol) 126.064
Número MDL 149102
Clave InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
Nombre IUPAC ácido oxálico; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 21.5mbar 50
Forma física Polvo/Sólido
Color Blanco
pH 1.3
Punto de fusión 98°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.