Learn More
Ácido oxálico, 10 % p/v sol. acu., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11383727 1 L 1 litro
11373727 4 L 4 litros
2 options
Código de producto. 11383727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035617.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-62-7
Fórmula molecular C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 90.034
Número MDL MFCD00002573
Clave InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Nombre IUPAC ácido oxálico
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid
Olor Odorless
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.04
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid, 10% w/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Oxalic acid