missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Código de producto. p-200131542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30003045 500 mL 500 ml
30003148 100 mL 100 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30003045

Marca: VHG Labs VHGIOXAL500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oxalate
CAS 338-70-5
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2O42−
Sinónimo (C2 O4)2-
Nombre IUPAC Oxalate
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 88.02
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.02 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.