Learn More
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Métodos | Ion Chromatography |
| Nombres de analitos o componentes | Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C2O42− |
| Sinónimo | (C2 O4)2- |
| Nombre IUPAC | Oxalate |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 88.02 |
| Mostrar más |