Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxacilina, sal sódica, 95 %
Código de producto. p-7077551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15345008 1 g 1 g
15355008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15345008 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455440010
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal sódica de oxacilina, n.° de CAS 1173-88-2, es un antibiótico que se utiliza principalmente en el estudio de bacterias grampositivas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal sódica de oxacilina es un antibiótico beta-lactámico de espectro estrecho
  • Inhibe la biosíntesis de las paredes celulares bacterianas a nivel de transpeptidación (PBP) de los peptidoglicanos
Aplicaciones
  • La sal sódica de oxacilina es un antibiótico activo contra las bacterias grampositivas
  • La oxacilina se puede utilizar en estudios de mecanismos de resistencia a la penicilinasa y a la sensibilidad antimicrobiana
  • También se ha utilizado para estudiar autolisinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173-88-2
Fórmula molecular C19H21N3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 426.443
Clave InChI IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
PubChem CID 131673929
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-6-[(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbonil)amino]-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxacillin sodium salt
Tipo Oxacillin Sodium Salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 3.5 to 5.0%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.42
Porcentaje de pureza 95%