missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OX40 Ligand/TNFSF4 Antibody (amlitelimab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30176458 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30176458 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328791JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

OX40 Ligand/TNFSF4 Monoclonal antibody specifically detects OX40 Ligand/TNFSF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OX40 Ligand/TNFSF4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon amlitelimab
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD134 ligand, CD134L, CD252, CD252 antigen, Glycoprotein Gp34, gp34, OX40 antigen ligand, OX40 ligand, OX40L, OX-40L, OX4OL, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34kD), tax-transcriptionally activated glycoprotein 1, 34kD, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TXGP1
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFSF4/ OX40L/ CD252
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7292
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.