Learn More
Thermo Scientific™ Colador de gel en gradiente múltiple P7-CST Owl™
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Thermo Scientific™ Owl™ P7-CST. Uno de los dispositivos más sencillos para procesar geles en gradiente; este molde es compatible con el sistema Owl™ PBDS.
- Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
- Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Owl™ P7-CST |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Vidrio transparente |
| Grosor (imperial) | 0,09 in |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |