Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Código de producto. p-4528867
Click to view available options
Tipo:
Colador
Vidrio de desplazamiento
Vidrio transparente
N.° de dientes:
No aplica
Grosor de los dientes (métrico):
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11963055
Marca: Thermo Scientific™ P218G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand P2-CST System
Tamaño de gel 20 cm to 42 cm x 48 cm
Tipo Vidrio de desplazamiento
N.° de dientes No aplica
Grosor (imperial) 0,18 in
Grosor de los dientes (métrico) No aplica
Longitud (métrico) 18 cm
Anchura (métrico) 20 cm